Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC8274-100MG PC8274-1G PC8274-250MG
APOSPC8274-100MGEA 208 EUR InStock
APOSPC8274-100MG APOSPC8274-1G APOSPC8274-250MG
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamate 95+%
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamate
Formel: C₁₁H₈ClF₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01313366
CAS-Nummer: 243977-24-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge