1-((3-Brom-5-(trifluormethyl)phenyl)sulfonyl)piperidin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC8278-1G
APOSPC8278-1GEA 248 EUR InStock
APOSPC8278-1G
1-((3-Brom-5-(trifluormethyl)phenyl)sulfonyl)piperidin
1-((3-Brom-5-(trifluormethyl)phenyl)sulfonyl)piperidin
Formel: C₁₂H₁₃BrF₃NO₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09801013
CAS-Nummer: 951884-69-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge