4-Amino-3,5-difluorphenol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC8306-1G
APOSPC8306-1GEA 364 EUR InStock
APOSPC8306-1G
4-Amino-3,5-difluorphenol
4-Amino-3,5-difluorphenol
Formel: C₆H₅F₂NO
MW: 145.11 g/mol
Melting Pt: 144…149 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094491
CAS-Nummer: 135086-76-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge