4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC8316-1G
APOSPC8316-1GEA 139 EUR InStock
APOSPC8316-1G
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide 97%
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide
Formel: C₈H₈F₃N₃S
Melting Pt: 120…122 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041291
CAS-Nummer: 20069-30-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge