Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)-uroniumtetrafluoroborat 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC8350-100G PC8350-25G PC8350-5G
APOSPC8350-100GEA 69.6 EUR InStock
APOSPC8350-100G APOSPC8350-25G APOSPC8350-5G
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)-uroniumtetrafluoroborat 98%
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)-uroniumtetrafluoroborat


Formel: C₉H₁₆BF₄N₃O₃
MW: 301.05 g/mol
Melting Pt: 195…201 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00077875
CAS-Nummer: 105832-38-0
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge