2-[Cyano(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC8439-500MG
APOSPC8439-500MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC8439-500MG
2-[Cyano(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Formel: C₁₇H₁₃FN₂O₂
Melting Pt: 160…161 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00231998
CAS-Nummer: 339012-94-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge