2,6-Difluoro-N-hydroxybenzenecarboximidoylchloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC8484-1G
APOSPC8484-1GEA 348 EUR InStock
APOSPC8484-1G
2,6-Difluoro-N-hydroxybenzenecarboximidoylchloride 95+%
2,6-Difluoro-N-hydroxybenzenecarboximidoylchloride
Formel: C₇H₄ClF₂NO
Melting Pt: 104…106 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09027155
CAS-Nummer: 118591-69-8
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge