N-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzenecarboximidoylchloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC8497-1G
APOSPC8497-1GEA 219 EUR InStock
APOSPC8497-1G
N-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzenecarboximidoylchloride
N-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzenecarboximidoylchloride
Formel: C₈H₅ClF₃NO
Melting Pt: 80…82 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09027157
CAS-Nummer: 74467-04-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge