3-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC8507-1G PC8507-5G
APOSPC8507-1GEA 279 EUR InStock
APOSPC8507-1G APOSPC8507-5G
3-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
3-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Formel: C₉H₆BrF₃OS
MW: 299.108 g/mol
Melting Pt: 32…34 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03094515
CAS-Nummer: 56773-34-3
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge