Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC8512-1G PC8512-250MG
APOSPC8512-1GEA 184 EUR InStock
APOSPC8512-1G APOSPC8512-250MG
Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate 97%
Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate
Formel: C₁₇H₁₂F₅NO₄
Melting Pt: 114,5…118 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09702389
CAS-Nummer: 910036-96-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge