4-Bromo-2-fluorophenylzinc iodide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC8567-50ML
APOSPC8567-50MLEA 288 EUR InStock
APOSPC8567-50ML
4-Bromo-2-fluorophenylzinc iodide
4-Bromo-2-fluorophenylzinc iodide
Formel: C₆H₃BrFIZn
Siedepunkt: 65 °C
Flash-Pt: 17,2 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02260131
CAS-Nummer: 352530-44-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge