N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC8578-1G
APOSPC8578-1GEA 222 EUR InStock
APOSPC8578-1G
N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formel: C₈H₈F₃NO₂S
Melting Pt: 62…64 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09817446
CAS-Nummer: 882423-09-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge