2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl chloroformate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC8579-1G
APOSPC8579-1GEA 152 EUR InStock
APOSPC8579-1G
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl chloroformate 97%
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl chloroformate
Derivatisation agent for the analysis of amines, alcohols, and amino acids by Electron-Capture Negative Ion Chemical Ionisation-Mass Spectrometry.
Formel: C₈H₂ClF₅O₂
Siedepunkt: 116 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798136
CAS-Nummer: 53526-74-2
UN: 3277
ADR: 6.1+8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge