6-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC8580-1G
APOSPC8580-1GEA 538 EUR InStock
APOSPC8580-1G
6-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
6-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Formel: C₁₄H₁₀F₃NO₂
Melting Pt: 91…93 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09817436
CAS-Nummer: 952183-57-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge