2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]ethylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC8586-1G PC8586-250MG
APOSPC8586-1GEA 205 EUR InStock
APOSPC8586-1G APOSPC8586-250MG
2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]ethylamine hydrochloride
2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]ethylamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₃ClFNS
Melting Pt: 167…169 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09027133
CAS-Nummer: 1170404-43-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge