Methyl-7-fluor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC8596-1G PC8596-5G
APOSPC8596-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSPC8596-1G APOSPC8596-5G
Methyl-7-fluor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Methyl-7-fluor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel: C₁₀H₇FO₂S
Melting Pt: 84…87 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09027102
CAS-Nummer: 550998-54-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge