2-[5-Fluoro-2-(pyridin-4-yl)-1H-indol-3-yl]ethylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC8696-250MG
APOSPC8696-250MGEA 724 EUR InStock
APOSPC8696-250MG
2-[5-Fluoro-2-(pyridin-4-yl)-1H-indol-3-yl]ethylamine hydrochloride
2-[5-Fluoro-2-(pyridin-4-yl)-1H-indol-3-yl]ethylamine hydrochloride
Formel: C₁₅H₁₄FN₃·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06245400
CAS-Nummer: 1052411-35-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge