Ethyl-2-cyano-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-acrylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC8740-1G
APOSPC8740-1GEA 140 EUR InStock
APOSPC8740-1G
Ethyl-2-cyano-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-acrylate
Ethyl-2-cyano-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-acrylate
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00176452
CAS-Nummer: 149550-21-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge