4-Nitrophenyl trifluoromethyl sulphoxide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC8765-500MG
APOSPC8765-500MGEA 865 EUR InStock
APOSPC8765-500MG
4-Nitrophenyl trifluoromethyl sulphoxide
4-Nitrophenyl trifluoromethyl sulphoxide
Formel: C₇H₄F₃NO₃S
MW: 239.172 g/mol
Melting Pt: 59…60 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00656389
CAS-Nummer: 394-60-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge