4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-butyn-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC8781-500MG
APOSPC8781-500MGEA 560 EUR InStock
APOSPC8781-500MG
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-butyn-2-ol
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-butyn-2-ol
Formel: C₁₀H₇ClF₃NO
MW: 249.62 g/mol
Siedepunkt: 155 °C/0.4mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08443949
CAS-Nummer: 937601-45-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge