tert-Butyl-4-(4-amino-2-fluorophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC8788-250MG
APOSPC8788-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC8788-250MG
tert-Butyl-4-(4-amino-2-fluorophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
tert-Butyl-4-(4-amino-2-fluorophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formel: C₁₅H₂₂FN₃O₂
Melting Pt: 110…113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08443960
CAS-Nummer: 154590-35-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge