N-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC8813-1G
APOSPC8813-1GEA 149 EUR InStock
APOSPC8813-1G
N-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]ethane-1,2-diamine
N-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Formel: C₇H₉F₃N₄
Siedepunkt: 104…106 °C (0,75 mm Hg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00816843
CAS-Nummer: 215655-29-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge