3-Chlor-5-(trifluormethyl)picolinonitril
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC8824-1G PC8824-5G PC8824-10G
APOSPC8824-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC8824-1G APOSPC8824-5G APOSPC8824-10G
3-Chlor-5-(trifluormethyl)picolinonitril
3-Chlor-5-(trifluormethyl)picolinonitril
Formel: C₇H₂ClF₃N₂
Siedepunkt: 90 °C/11mmHg
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00664066
CAS-Nummer: 80194-70-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge