2-Amino-4-fluorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC8826-1G
APOSPC8826-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC8826-1G
2-Amino-4-fluorpyridin
2-Amino-4-fluoropyridine
Formel: C₅H₅FN₂
MDL Number: MFCD09260906
CAS-Nummer: 944401-77-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge