1-[6-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC8865-250MG
APOSPC8865-250MGEA 91.5 EUR InStock
APOSPC8865-250MG
1-[6-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine 97%
1-[6-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine
Formel: C₁₄H₁₃ClF₃N₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094524
CAS-Nummer: 401567-88-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge