3-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC8980-1G
APOSPC8980-1GEA 386 EUR InStock
APOSPC8980-1G
3-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
3-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₃IN
Melting Pt: 42…43 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08234938
CAS-Nummer: 590371-71-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge