[4-Fluoro-2-(methoxymethoxy)phenyl]boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC900914-1G
APOSPC900914-1GEA 328 EUR InStock
APOSPC900914-1G
[4-Fluoro-2-(methoxymethoxy)phenyl]boronic acid 98%
[4-Fluoro-2-(methoxymethoxy)phenyl]boronic acid
Formel: C₈H₁₀BFO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24122672
CAS-Nummer: 335254-87-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge