Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC901522-25G
APOSPC901522-25GEA 266 EUR InStock
APOSPC901522-25G
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00625827
CAS-Nummer: 22235-25-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge