6-Fluoro-4,4-dimethyl-2,3-dihydro-1H-quinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC901618-1G
APOSPC901618-1GEA 574 EUR InStock
APOSPC901618-1G
6-Fluoro-4,4-dimethyl-2,3-dihydro-1H-quinoline 95%
6-Fluoro-4,4-dimethyl-2,3-dihydro-1H-quinoline
Formel: C₁₁H₁₄FN
MW: 179.234 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12913850
CAS-Nummer: 345264-92-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge