2-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC901813-1G
APOSPC901813-1GEA 429 EUR InStock
APOSPC901813-1G
2-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
2-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formel: C₁₀H₁₀FN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11036570
CAS-Nummer: 93748-09-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge