2-(4-Fluorphenyl)oxazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC901976-10G
APOSPC901976-10GEA 887 EUR InStock
APOSPC901976-10G
2-(4-Fluorphenyl)oxazol 97%
2-(4-Fluorophenyl)oxazole
Formel: C₉H₆FNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08234435
CAS-Nummer: 885268-39-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge