2-Brom-4-fluorphenylisothiocyanat, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC9026-5G PC9026-25G
APOSPC9026-5GEA 214 EUR InStock
APOSPC9026-5G APOSPC9026-25G
2-Brom-4-fluorphenylisothiocyanat, technische Qualität
2-Brom-4-fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃BrFNS
MW: 232.08 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00673194
CAS-Nummer: 183995-72-4
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge