3-Fluor-2-methoxy-6-methylpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC902717-5G
APOSPC902717-5GEA 203 EUR InStock
APOSPC902717-5G
3-Fluor-2-methoxy-6-methylpyridin 95%
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine
Formel: C₇H₈FNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095083
CAS-Nummer: 375368-80-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge