Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Potassium azetidin-3-yl(trifluoro)boranuide, NBOC protected 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC903722-1G PC903722-250MG
APOSPC903722-1GEA 375 EUR InStock
APOSPC903722-1G APOSPC903722-250MG
Potassium azetidin-3-yl(trifluoro)boranuide, NBOC protected 98%
Potassium azetidin-3-yl(trifluoro)boranuide, NBOC protected


Formel: C₈H₁₄BF₃NO₂·K
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD18712148
CAS-Nummer: 1430219-73-0
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge