5-Cyano-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC903871-1G
APOSPC903871-1GEA 287 EUR InStock
APOSPC903871-1G
5-Cyano-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
5-Cyano-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Formel: C₇H₃ClFNO₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18394026
CAS-Nummer: 1101120-80-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge