(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC903907-250MG
APOSPC903907-250MGEA 104 EUR InStock
APOSPC903907-250MG
(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)methanol 98%
(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)methanol
Formel: C₆H₅ClFNO
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16607027
CAS-Nummer: 214055-12-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge