2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC903933-1G
APOSPC903933-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSPC903933-1G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₇F₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06203088
CAS-Nummer: 349-66-6
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge