Potassium (2-benzyloxyethyl)trifluoroborate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC904250-1G
APOSPC904250-1GEA 161 EUR InStock
APOSPC904250-1G
Potassium (2-benzyloxyethyl)trifluoroborate 95%
Potassium (2-benzyloxyethyl)trifluoroborate
Formel: C₉H₁₁BF₃O·K
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD22684708
CAS-Nummer: 1408168-73-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge