Methyl 2-fluoro-5-hydroxy-4-methylbenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC904299-5G
APOSPC904299-5GEA 448 EUR InStock
APOSPC904299-5G
Methyl 2-fluoro-5-hydroxy-4-methylbenzoate 97%
Methyl 2-fluoro-5-hydroxy-4-methylbenzoate
Formel: C₉H₉FO₃
MW: 184.164 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19440272
CAS-Nummer: 1378655-77-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge