2-Fluoro-5-hydroxymethyl-4-methylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC904307-1G
APOSPC904307-1GEA 538 EUR InStock
APOSPC904307-1G
2-Fluoro-5-hydroxymethyl-4-methylpyridine 95%
2-Fluoro-5-hydroxymethyl-4-methylpyridine
Formel: C₇H₈FNO
MW: 141.143 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22392285
CAS-Nummer: 1394899-05-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge