2,5-Difluoro-4-methylaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC904700-1G
APOSPC904700-1GEA 29 EUR InStock
APOSPC904700-1G
2,5-Difluoro-4-methylaniline 97%
2,5-Difluoro-4-methylaniline
Formel: C₇H₇F₂N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11519027
CAS-Nummer: 878285-14-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge