3-Chloro-6-fluorobenzo[d]isoxazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC904835-250MG
APOSPC904835-250MGEA 112 EUR InStock
APOSPC904835-250MG
3-Chloro-6-fluorobenzo[d]isoxazole 97%
3-Chloro-6-fluorobenzo[d]isoxazole
Formel: C₇H₃ClFNO
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD16996105
CAS-Nummer: 374554-89-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge