(2-Bromethyl)(diphenyl)sulfoniumtrifluormethansulfonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC904948-5G
APOSPC904948-5GEA 126 EUR InStock
APOSPC904948-5G
(2-Bromethyl)(diphenyl)sulfoniumtrifluormethansulfonat 98%
(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate
Formel: C₁₅H₁₄BrF₃O₃S₂
Melting Pt: 85…90 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12546049
CAS-Nummer: 247129-85-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge