Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Fluoro-4-chromanone 95%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


PC905030-1G PC905030-5G PC905030-100MG PC905030-250MG
APOSPC905030-1GEA 340 EUR InStock
APOSPC905030-1G APOSPC905030-5G APOSPC905030-100MG APOSPC905030-250MG
5-Fluoro-4-chromanone 95%
5-Fluoro-4-chromanone


Formel: C₉H₇FO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09743992
CAS-Nummer: 188826-32-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge