Methyl-3-fluor-2-thiophencarboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC906382-5G
APOSPC906382-5GEA 127 EUR InStock
APOSPC906382-5G
Methyl-3-fluor-2-thiophencarboxylat 95%
Methyl-3-fluor-2-thiophencarboxylat
Formel: C₆H₅FO₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16606491
CAS-Nummer: 100421-52-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge