1-Fluoro-2,3-dimethoxybenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC906944-1G
APOSPC906944-1GEA 39.3 EUR InStock
APOSPC906944-1G
1-Fluoro-2,3-dimethoxybenzene 95%
1-Fluoro-2,3-dimethoxybenzene
Formel: C₈H₉FO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03411451
CAS-Nummer: 394-64-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge