2-Fluoro-4-nitrophenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC907083-1G
APOSPC907083-1GEA 91.5 EUR InStock
APOSPC907083-1G
2-Fluoro-4-nitrophenylacetonitrile
2-Fluoro-4-nitrophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅FN₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD13185637
CAS-Nummer: 853910-00-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge