3-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzoic acid ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC907221-250MG
APOSPC907221-250MGEA 115 EUR InStock
APOSPC907221-250MG
3-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzoic acid ≥95%
3-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClFIO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD24107275
CAS-Nummer: 1000162-09-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge