2-Chloro-7-fluoro-1,5-naphthyridine ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC908524-250MG
APOSPC908524-250MGEA 159 EUR InStock
APOSPC908524-250MG
2-Chloro-7-fluoro-1,5-naphthyridine ≥97%
2-Chloro-7-fluoro-1,5-naphthyridine
Formel: C₈H₄ClFN₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD19687920
CAS-Nummer: 1378470-92-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge