6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC908805-1G
APOSPC908805-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSPC908805-1G
6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formel: C₉H₈FNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114864
CAS-Nummer: 214045-84-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge